Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D(+)-Glucose

Fournisseur: Molekula

13002238-1KG
MOLE13002238-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE13002238-1KG
D(+)-Glucose
D(+)-Glucose


Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 146 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=7f9909c8b42e4ddcc29b1bd00833348c57686a91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité