Anhydride 3-nitrophtalique
Fournisseur: Molekula
Attention
13066790-100G
MOLE13066790-100GEA 0 EUR InStock
MOLE13066790-100G
Anhydride 3-nitrophtalique
Anhydride 3-nitrophtalique
Formule: C₈H₃NO₅
Point de fusion: 159…162 °C
Numéro MDL: MFCD00005921
Numéro CAS: 641-70-3
EINECS: 211-373-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité