2-Bromo-1-indanol
Fournisseur: Molekula
13094544-25G
MOLE13094544-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13094544-25G
2-Bromo-1-indanol
2-Bromo-1-indanol
Formule: C₉H₉BrO
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003798
Numéro CAS: 5400-80-6
EINECS: 226-442-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité