D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Fournisseur: Molekula
13139248-100G
MOLE13139248-100GEA 0 EUR InStock
MOLE13139248-100G
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135622
Numéro CAS: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité