Alcool 2-aminobenzylique
Fournisseur: Molekula
13182142-25G
MOLE13182142-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13182142-25G
Alcool 2-aminobenzylique
2-Aminobenzyl alcohol
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007749
Numéro CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité