Lithium carbonate
Fournisseur: Molekula
Attention
13183442-100G
MOLE13183442-100GEA 0 EUR InStock
MOLE13183442-100G
Lithium carbonate
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité