Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
Fournisseur: Molekula
13192758-100G
MOLE13192758-100GEA 0 EUR InStock
MOLE13192758-100G
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
Point d'ébullition: 125…135 °C (0.001 mmHg)
Point de fusion: 202…204 °C
Densité: 1.5415 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002509
Numéro CAS: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité