Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Phénylènediamine

Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: MPD, 1,3-Diaminobenzene, 1,3-Phenylenediamine

13219509-1KG
MOLE13219509-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE13219509-1KG
m-Phénylènediamine
m-Phénylènediamine


Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63…64 °C
Densité: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007799
Numéro CAS: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07437
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité