Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide L(+)-aspartique

Fournisseur: Molekula

13231280-1KG
MOLE13231280-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE13231280-1KG
Acide L(+)-aspartique
L(+)-Aspartic acid


Formule: C₄H₇NO₄
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 251 °C
Densité: 1.6613 g/cm³ (13 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002616
Numéro CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité