Acide biphényle-4,4'-dicarboxylique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
13329950-5G
MOLE13329950-5GEA 0 EUR InStock
MOLE13329950-5G
Acide biphényle-4,4'-dicarboxylique
Acide biphényle-4,4'-dicarboxylique
Formule: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002554
Numéro CAS: 787-70-2
EINECS: 212-328-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité