Salicylate de phényle
Fournisseur: Molekula
Attention
13371137-1KG
MOLE13371137-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE13371137-1KG
Salicylate de phényle
Salicylate de phényle
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Point d'ébullition: 307 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…43 °C
Densité: 1.307 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002213
Numéro CAS: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07464
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité