Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chlorosalicylaldéhyde

Fournisseur: Molekula
Attention

13405697-25G
MOLE13405697-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13405697-25G
5-Chlorosalicylaldéhyde
5-Chlorosalicylaldéhyde


Formule: C₇H₅ClO₂
Point d'ébullition: 105 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 100,3 °C
Numéro MDL: MFCD00003331
Numéro CAS: 635-93-8
EINECS: 211-244-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité