1,8-Naphtalènediamine
Fournisseur: Molekula
Attention
13442989-25G
MOLE13442989-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13442989-25G
1,8-Naphtalènediamine
1,8-Naphtalènediamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64…65 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004033
Numéro CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
ONU: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06459
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité