Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2-chlorobenzène

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 2-Bromochlorobenzene

13447838-100G
MOLE13447838-100GEA 0 EUR InStock
MOLE13447838-100G
1-Bromo-2-chlorobenzène
1-Bromo-2-chlorobenzène


Formule: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12.1 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000532
Numéro CAS: 694-80-4
EINECS: 211-775-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité