4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
13456061-25G
MOLE13456061-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13456061-25G
4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate
4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO
Point de fusion: 270…272 °C
Numéro MDL: MFCD00012901
Numéro CAS: 60-19-5
EINECS: 200-462-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité