Cyclopentanol
Fournisseur: Molekula
13457158-500G
MOLE13457158-500GEA 0 EUR InStock
MOLE13457158-500G
Cyclopentanol
Cyclopentanol
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 139 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –19 °C
Densité: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001363
Numéro CAS: 96-41-3
EINECS: 202-504-8
ONU: 2244
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02770
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité