Acide 4-hydrazinobenzoïque
Fournisseur: Molekula
13488749-25G
MOLE13488749-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13488749-25G
Acide 4-hydrazinobenzoïque
Acide 4-hydrazinobenzoïque
Formule: C₇H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00007581
Numéro CAS: 619-67-0
EINECS: 210-609-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité