Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide DL-malique

Fournisseur: Molekula
Danger

13559814-1KG
MOLE13559814-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE13559814-1KG
Acide DL-malique
Acide DL-malique


Formule: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…132 °C
Densité: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064212
Numéro CAS: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité