2-Iodoaniline
Fournisseur: Molekula
Attention
13613109-25G
MOLE13613109-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13613109-25G
2-Iodoaniline
2-Iodoaniline
Formule: C₆H₆IN
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007680
Numéro CAS: 615-43-0
EINECS: 210-426-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité