Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Succinate de diéthyle

Fournisseur: Molekula

13652039-1KG
MOLE13652039-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE13652039-1KG
Succinate de diéthyle
Succinate de diéthyle


Formule: C₈H₁₄O₄
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –19 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009208
Numéro CAS: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité