2-Bromopyrimidine
Fournisseur: Molekula
Attention
13695189-5G
MOLE13695189-5GEA 0 EUR InStock
MOLE13695189-5G
2-Bromopyrimidine
2-Bromopyrimidine
Formule: C₄H₃BrN₂
Point d'ébullition: 62…64 °C (1,5 mmHg)
Point de fusion: 56…57,5 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00014601
Numéro CAS: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité