Bromure de tétraheptylammonium
Fournisseur: Molekula
Attention
13783946-25G
MOLE13783946-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13783946-25G
Bromure de tétraheptylammonium
Bromure de tétraheptylammonium
Formule: C₂₈H₆₀BrN
Point de fusion: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00011861
Numéro CAS: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité