Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque

Fournisseur: Molekula

13787828-100G
MOLE13787828-100GEA 0 EUR InStock
MOLE13787828-100G
Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque
Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque


Formule: C₂₄H₄₀O₄
Point d'ébullition: 504 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190 °C
Numéro MDL: MFCD00003673
Numéro CAS: 83-44-3
EINECS: 201-478-5
Merck Index: 13,02916
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité