3',4'-Dihydroxyacétophénone
Fournisseur: Molekula
13833699-1G
MOLE13833699-1GEA 0 EUR InStock
MOLE13833699-1G
3',4'-Dihydroxyacétophénone
3',4'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00016439
Numéro CAS: 1197-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité