Acide 4-oxo-4H-chromène-2-carboxylique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromocarb, 4-Oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
13834204-25G
MOLE13834204-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13834204-25G
Acide 4-oxo-4H-chromène-2-carboxylique
Acide 4-oxo-4H-chromène-2-carboxylique
Formule: C₁₀H₆O₄
MW: 190,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006838
Numéro CAS: 4940-39-0
EINECS: 225-583-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité