2-Nitroimidazole
Fournisseur: Molekula
Attention
13834750-1G
MOLE13834750-1GEA 0 EUR InStock
MOLE13834750-1G
2-Nitroimidazole
2-Nitroimidazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
Point de fusion: 279…284 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005185
Numéro CAS: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00923
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité