DL-β-mercaptovaline
Fournisseur: Molekula
13853922-25G
MOLE13853922-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13853922-25G
DL-β-mercaptovaline
DL-β-mercaptovaline
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Numéro MDL: MFCD00004856
Numéro CAS: 52-66-4
EINECS: 200-147-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité