DL-Méthionine
Fournisseur: Molekula
13855549-1KG
MOLE13855549-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE13855549-1KG
DL-Méthionine
DL-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Point de fusion: ∼136 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063096
Numéro CAS: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 13,06004
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité