2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenone
Fournisseur: Molekula
13872443-5G
MOLE13872443-5GEA 0 EUR InStock
MOLE13872443-5G
2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenone
2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenone
Formule: C₁₅H₁₄O₄
Numéro MDL: MFCD00137850
Numéro CAS: 41351-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité