Pyridoxal chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
13958515-25G
MOLE13958515-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13958515-25G
Pyridoxal chlorhydrate
Pyridoxal chlorhydrate
Formule: C₈H₁₀ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00012809
Numéro CAS: 65-22-5
EINECS: 200-602-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité