Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D(-)-Ribose

Fournisseur: Molekula

13992794-100G
MOLE13992794-100GEA 0 EUR InStock
MOLE13992794-100G
D(-)-Ribose
D(-)-Ribose


Formule: C₅H₁₀O₅
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…95 °C
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135453
Numéro CAS: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité