N-Acetyl-L-leucine
Fournisseur: Molekula
14001186-25G
MOLE14001186-25GEA 0 EUR InStock
MOLE14001186-25G
N-Acetyl-L-leucine
N-Acetyl-L-leucine
Formule: C₈H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00065131
Numéro CAS: 1188-21-2
EINECS: 214-706-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité