(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine
Fournisseur: Molekula
Danger
14057640-100G
MOLE14057640-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14057640-100G
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064406
Numéro CAS: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
Merck Index: 12,06106
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité