Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque
Fournisseur: Molekula
Attention
14097091-5G
MOLE14097091-5GEA 0 EUR InStock
MOLE14097091-5G
Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque
Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…180 °C
Numéro MDL: MFCD00134558
Numéro CAS: 943-14-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité