2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Fournisseur: Molekula
14112202-5G
MOLE14112202-5GEA 0 EUR InStock
MOLE14112202-5G
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₁N
Numéro MDL: MFCD00151805
Numéro CAS: 114772-53-1
EINECS: 422-310-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité