Acide 3,5-dinitrosalicylíque
Fournisseur: Molekula
Attention
14125911-100G
MOLE14125911-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14125911-100G
Acide 3,5-dinitrosalicylíque
Acide 3,5-dinitrosalicylíque
Formule: C₇H₄N₂O₇
Point de fusion: 170…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007104
Numéro CAS: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité