Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chlorobenzylamine

Fournisseur: Molekula
Danger

14150981-25G
MOLE14150981-25GEA 0 EUR InStock
MOLE14150981-25G
3-Chlorobenzylamine
3-Chlorobenzylamine


Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 40 °C (0.8 mmHg)
Densité: 1.159 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040752
Numéro CAS: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité