Acétamidomalonate de diéthyle
Fournisseur: Molekula
14164600-500G
MOLE14164600-500GEA 0 EUR InStock
MOLE14164600-500G
Acétamidomalonate de diéthyle
Acétamidomalonate de diéthyle
Formule: C₉H₁₅NO₅
Numéro MDL: MFCD00009146
Numéro CAS: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité