2-Oxocyclopentanecarboxylate d'éthyle
Fournisseur: Molekula
14292361-25G
MOLE14292361-25GEA 0 EUR InStock
MOLE14292361-25G
2-Oxocyclopentanecarboxylate d'éthyle
2-Oxocyclopentanecarboxylate d'éthyle
Formule: C₈H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00001412
Numéro CAS: 611-10-9
EINECS: 210-253-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité