Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyle hydroxy-4 benzoate

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate

14385952-100G
MOLE14385952-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14385952-100G
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Méthyle hydroxy-4 benzoate


Formule: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 270…280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125…128 °C
Densité: 1.1208 g/cm³ (137 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002352
Numéro CAS: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité