1-Oxyde de 4-nitropyridine
Fournisseur: Molekula
14398574-100G
MOLE14398574-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14398574-100G
1-Oxyde de 4-nitropyridine
1-Oxyde de 4-nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₃
Point d'ébullition: 397 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 161 °C
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006206
Numéro CAS: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité