α-Bromo-2,6-dichlorotoluène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: alpha-Bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6-Dichlorobenzyl bromide
14542637-100G
MOLE14542637-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14542637-100G
α-Bromo-2,6-dichlorotoluène
α-Bromo-2,6-dichlorotoluène
Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Point d'ébullition: 133…135 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000577
Numéro CAS: 20443-98-5
EINECS: 243-827-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité