2'-Deoxycytidine hydrochloride
Fournisseur: Molekula
14554862-1G
MOLE14554862-1GEA 0 EUR InStock
MOLE14554862-1G
2'-Deoxycytidine hydrochloride
2'-Deoxycytidine hydrochloride
Formule: C₉H₁₄ClN₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012840
Numéro CAS: 3992-42-5
EINECS: 223-639-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité