Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
Fournisseur: Molekula
Attention
14574395
MOLE14574395EA 0 EUR InStock
MOLE14574395
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 327 °C
Point d'éclair: 188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006299
Numéro CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité