Ampicilline trihydraté
Fournisseur: Molekula
Attention
14575910-25G
MOLE14575910-25GEA 0 EUR InStock
MOLE14575910-25G
Ampicilline trihydraté
Ampicillin trihydrate
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072036
Numéro CAS: 7177-48-2
EINECS: 200-709-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité