Phosphocreatine sel de sodium tetrahydraté
Fournisseur: Molekula
14577248-5G
MOLE14577248-5GEA 0 EUR InStock
MOLE14577248-5G
Phosphocreatine sel de sodium tetrahydraté
Phosphocreatine sel de sodium tetrahydraté
Formule: C₄H₈N₃Na₂O₅P·4H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150192
Numéro CAS: 71519-72-7
EINECS: 213-074-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité