D(+)-Cystine
Fournisseur: Molekula
14591553-1G
MOLE14591553-1GEA 0 EUR InStock
MOLE14591553-1G
D(+)-Cystine
D(+)-Cystine
Formule: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Point de fusion: 256…261 °C
Numéro MDL: MFCD00002610
Numéro CAS: 349-46-2
EINECS: 206-486-2
Merck Index: 13,02811
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité