3-Méthylthiophène-2-carbaldehyde
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde
14621318-100G
MOLE14621318-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14621318-100G
3-Méthylthiophène-2-carbaldehyde
3-Méthylthiophène-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005430
Numéro CAS: 5834-16-2
EINECS: 227-418-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité