L(+)-allo-Isoleucine
Fournisseur: Molekula
14645122-250MG
MOLE14645122-250MGEA 0 EUR InStock
MOLE14645122-250MG
L(+)-allo-Isoleucine
L(+)-allo-Isoleucine
Formule: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Numéro MDL: MFCD00066446
Numéro CAS: 1509-34-8
EINECS: 216-142-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité