Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Diallyl-L-tartardiamide

Fournisseur: Molekula

14688583-100G
MOLE14688583-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14688583-100G
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide


Formule: C₁₀H₁₆N₂O₄
MW: 228,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008640
Numéro CAS: 58477-85-3
EINECS: 261-277-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité